Learn More
Acetone (Certified ACS), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 30117582 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
30117582 4 L Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30117582 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A184
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Aggiungi al carrello
Meet or exceeds the latest ACS specifications. Actual lot of analysis on label
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
pH 7
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >4°C
Densità 0.790g/cm³
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità -20°C
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio Assay: ≥99.5%
Gravità specifica 0.79
Acido titolabile 0.0003mEq/g max.
Base titolabile 0.0006mEq/g max.
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPa/s at 20°C
Numero UN 1090
Acqua 0.5% max.
Indice di Merck 15, 65
Punti di ebollizione 56°C
Peso formulazione 58.08
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone