Learn More
Acetone, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10162180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
fluorinated HDPE bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10162180 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
11433733 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500mL
10395640 1 L Amber Glass Bottle 1L
10252232 2.5 L HDPE Plastic Bottle 2.50L
10324930 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10642241 5 L fluorinated HDPE bottle 5L
10098181 5 L HDPE Plastic Bottle 5L
10570521 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10162180 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0600/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    52.50€ / 2.5L
    Risparmia 86.50€
    62% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, CHEBI:15347, Colorless, 58.08g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-one, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 180, CC(-O)C, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, HDPE plastic bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Amber Glass Bottle
CAS 67-64-1
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Densità vapore 2
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 56°C
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
Quantità 2.5 L
ChEBI CHEBI:15347
Peso formulazione 58.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone