Learn More
Acetone cyanohydrin, 99%, stabilized
Codice prodotto. 11357391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11357391 5 g Bottiglia in vetro 5 GR
11397391 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11357391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102380050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-86-5
Formula molecolare C4H7NO
Molecular Weight (g/mol) 85.11
InChI Key MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID 6406
ChEBI CHEBI:15348
IUPAC Name 2-hydroxy-2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C#N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone cyanohydrin
Punto di fusione -19.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9320g/mL
Punti di ebollizione 82.0°C (23.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C(OH)CN
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 5 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Indice di Merck 15,66
Gravità specifica 0.932
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Stabilizzatore Approx. 0.3% H3PO4
Viscosità 4.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 85.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid