Learn More
Acetone-d6, 100% (Isotopic), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11399927
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11399927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042260.KV
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 666-52-4
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 64.117
Numero MDL MFCD00044635
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
SMILES CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone-d6
Punto di fusione -94°C
Densità 0.872
Punti di ebollizione 56°C
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Imballaggio Prescored ampoules, 0.75mL/ampoule
Indice di rifrazione 1.3554
Quantità 10 Ea.
Numero UN UN1090
Gravità specifica 0.872
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 64.13
Percent Purity 100%
Forma fisica Liquid