Learn More
Acetone-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 10761541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
7.50mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10761541
Marca: Thermo Scientific Acros 320630075
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Ampule
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 7.5 mL
CAS 666-52-4
Punto di fusione -93.0°C
Punti di ebollizione 55.0°C
Formula molecolare C3H6O
Formula lineare CD3COCD3
Numero MDL MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Sinonimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
SMILES CC(=O)C
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 64.117
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Peso formulazione 64.13
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone-d6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.