Learn More
Acetone-d6, for NMR, packaged in 0.75ml ampoules, 100.0 atom % D
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
7.50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetone-d6 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 100.0 atom % D |
| Densità | 0.8700g/mL |
| Deuterio (D) | 99.95% min. |
| Punto d'infiammabilità | −20°C |
| Imballaggio | Ampule |
| Acqua | 0.02% max. (Coulometric) |
| Quantità | 7.5 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetone-d6
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetone