Learn More
Acetone E, Solstice
Codice prodotto. 15985470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 L
Imballaggio:
Returnable Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15985470 7 L Returnable Stainless Steel Can 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15985470 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 344167L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
Chromasolv™ for Pesticide Residue Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone E
Punto di fusione -95°C
CAS 67-64-1
Colore Colorless
Quantità 7 L
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (1013 hPa)
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08