Learn More
Acetone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10244202 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
HDPE plastic bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10244202 5 L HDPE plastic bottle 5L
11443733 500 mL Amber glass bottle 500mL
10266481 1 L Amber glass bottle 1L
10314930 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
11453483 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10304930 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10580521 5 L HDPE plastic bottle 5L
10362459 5 L Plastic container 5L
10711934 10 L Plastic container 10L
10273750 25 L Metal can 25L
11984811 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10244202 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0560/PC21
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
CAS 67-64-1
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Densità vapore 2
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL 8765
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 5 L
Peso formulazione 58.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone