Learn More
Acetone, for HPLC
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
39.80€ - 82.50€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
10417440
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0606/15
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
51.70€
39.80€ / 1L
Risparmia 11.90€
23% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
10131560
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0606/17
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
92.64€
82.50€ / 2.5L
Risparmia 10.14€
10% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Descrizione
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.