Learn More
Acetone, Laboratory Reagent, ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 15651640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
10L
1L
20L
25L
4L
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15651640 1 L Bottiglia in vetro 1L
15688320 4 L Bottiglia in vetro 4L
15611650 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15631640 10 L Stainless Steel Can 10L
15691640 4 x 4 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15601650 4 x 5 L Poly Bottle pezzi 4
15671640 20 L Stainless Steel Can 20L
15681640 25 L Stainless Steel Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15651640 Fornitore Fluka N. del fornitore 1799731L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Laboratory Reagent,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C
Colore Colorless
Densità 0.791g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.359(lit.)
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Punti di ebollizione 56°C
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado Laboratory Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone