Learn More
Acetone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11442451 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11442451 100 mL
11456221 0.5 L
11466221 1 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11442451 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219383280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Acetone ACS, ≥99.5%, Clear, Colorless Liquid
  • It is a commonly used material in the manufacture of various chemicals like methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid (via the ketene process), iodoform, and bromoform.
  • Other products where acetone is utilized in manufacture include rayon, photographic films, and paint and varnish removers.
  • In chemical synthesis, acetone has been utilized in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes.
  • These include t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles, and trispyrazolylborate platinum compounds.
  • Acetone is also used in HPLC analysis of organic and inorganic species, including gold nanoparticle clusters and plant oils. Acetone has been utilized in protein crystallization.
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.4°C D396(Literature)
Nota nome For ACS analysis
Colore ≤10 (APHA)
Densità 0.7905 - 0.793g/cm3(Lit.)
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità -17°C / 1.4°F
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.359(lit.)
Note sul grado di purezza ≥99.5%
Intervallo percentuale saggio ≥99.5%
Base titolabile ≤0.0006 meq/g
Pressione del vapore 184 mmHg (20°C)
Numero UN UN1090
Acqua ≤0.5%
Beilstein 635680EC
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Punti di ebollizione 56.2°C (at 1013 hPa) (literature)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 58.1
Grado Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .