Descrizione
- It is a commonly used material in the manufacture of various chemicals like methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid (via the ketene process), iodoform, and bromoform.
- Other products where acetone is utilized in manufacture include rayon, photographic films, and paint and varnish removers.
- In chemical synthesis, acetone has been utilized in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes.
- These include t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles, and trispyrazolylborate platinum compounds.
- Acetone is also used in HPLC analysis of organic and inorganic species, including gold nanoparticle clusters and plant oils. Acetone has been utilized in protein crystallization.
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -137°F |
| Colore | ≤10 |
| Densità | 0.7905 to 0.793 g/cm3 (Lit.) |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | -17°C (1.4°F) |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.359(lit.) |
| Note sul grado di purezza | ≥99.5% |
| Base titolabile | ≤0.0006 meq/g |
| Pressione del vapore | 184 mmHg (20°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetone, ACS
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?