Learn More
Acetone oxime, 98%
Codice prodotto. 10214560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10214560 100 g Bottiglia in vetro 100g
10346020 500 g Bottiglia in vetro 500g
10606174 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10214560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102391000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-06-0
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00002118
InChI Key PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC Name N-propan-2-ylidenehydroxylamine
SMILES CC(C)=NO
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone oxime
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58.0°C to 62.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 135.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=NOH
Quantità 100 g
Beilstein 01, 649
Fieser 13,22
Indice di Merck 15, 73
Informazioni di solubilità Solubility in water: 330g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols and ethers
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone oxime
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.