Learn More
Acetone oxime, 98%
Codice prodotto. 11499722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499722 50 g 50g
11409732 250 g 250g
11489722 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499722 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10802.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73.10 g/mol
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
Solubility
Soluble in water (330 g/L at 20°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Protect against electrostatic charges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-06-0
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00002118
InChI Key PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC Name N-propan-2-ylidenehydroxylamine
SMILES CC(C)=NO
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone oxime
Punto di fusione 60°C to 63°C
Densità 0.901
Punti di ebollizione 133°C to 135°C
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN1325
Beilstein 1560146
Indice di Merck 14,75
Informazioni di solubilità Soluble in water (330g/L at 20°C).
Peso formulazione 73.1
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone oxime
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanone, oxime