Learn More
Acetone Oxime, TRC
Codice prodotto. 30319064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319064 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA163825250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone Oxime
CAS 127-06-0
Formula molecolare C3H7NO
Quantità 250 g
Sinonimo 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl Ketoxime, Exkin 518, N-Isopropylidenehydroxylamine, beta-Isonitrosopropane
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
SMILES CC(=NO)C
IUPAC Name N-propan-2-ylidenehydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 73.1
Peso formulazione 73.0528