Learn More
Acetone, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15632550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
10L
155kg
1L
2.50L
20kg
25L
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632550 25 L Stainless Steel Can 25L
15692540 1 L Plastic Bottle 1L
15612550 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15602550 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15672550 5 L Plastic Bottle 5L
15672540 10 L Stainless Steel Can 10L
15622550 20 kg Stainless Steel Can 20kg
15682540 155 kg Metal Drum 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15632550 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 2420125L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    632.85€ / 25L
    Risparmia 122.15€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densità 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C
Quantità 25 L
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C (1.4°F)
Imballaggio Stainless Steel Can
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN 1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.