Learn More
Acetone, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acetone |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Densità | 0.791g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.132 |
| Punto d'infiammabilità | −17°C (1.4°F) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3COCH3 |
| Pressione del vapore | 184mmHg (20°C) |
| Numero UN | 1090 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.