Learn More
Acetone, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia,Solstice
Codice prodotto. 16615903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
195 L
Dimensione della confezione:
195L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16615903 195 L 195L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16615903 Fornitore Fluka N. del fornitore 65749195L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00€
    2266.77€ / 195L
    Risparmia 738.23€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95°C
CAS 67-64-1
Colore Colorless
Densità 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantità 195 L
Punto d'infiammabilità -17°C
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Beilstein 635680
Sinonimo Acetonum
Punti di ebollizione 55°C to 57°C (1013 hPa)
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC Name propan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Grado ACS