Learn More
Acetone, specified according to the requirements of Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214371
26.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21905" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
CC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.7900 g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -20°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3585
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15, 65
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08