Learn More
Acetone, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10610131 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro rivestito in plastica
Metal can
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10610131 2.5 L Flacone in vetro rivestito in plastica 2.50L
10263750 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10652241 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10610131 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0520/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
CAS 67-64-1
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Densità vapore 2
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL 8765
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 58.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.