Learn More
Acetonitrile with 0.05% TFA, LC/MS Grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280964 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280964 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore TL01174000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile with 0.05% TFA
CAS 76-05-1, 75-05-8
Quantità 4 L
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C2HF3O2
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Grado LC-MS