Learn More
Acetonitrile with 0.05% Trifluoroacetic Acid (TFA), Optima LC/MS, Fisher Chemical
Codice prodotto. 30117576 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30117576 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30117576 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore LS1174
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Ideal high purity organic mobile phase for LC/MS and UHPLC-UV applications, specifically protein and peptide separations
  • Suitable for LC-MS and UHPLC-UV
  • Lower TFA content enhances separations by minimizing ion suppression
  • Pre-blended mobile phase simplifies preparation leaving more time to run and analyze samples
  • TFA is a common mobile phase additive and ion pair reagent in chromatography
  • Complementary to the 0.05% TFA aqueous blend -- LS1154
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Grado OPTIMA LC-MS
Quantità 4 L
Forma Liquid
CAS 76-05-1