Learn More
Acetonitrile with 0.1% formic acid, Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 15624330
Cambia vista
Click to view available options
:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15624330 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15624330 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 346682.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile with 0.1% formic acid
pH 4.1
Punto di fusione -46°C
CAS 64-18-6, 75-05-8
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Formula molecolare CH2O2
Numero UN UN1648
Punti di ebollizione 82°C
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
IUPAC Name acido formico
Molecular Weight (g/mol) 46.03
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile with 0.1% Formic Acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile