Learn More
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280959 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30280959 500 mL 500mL
30280944 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30280959 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore TL01200500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Grado LC-MS
Nome elemento 0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v)
Quantità 500 mL
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Da utilizzare con Liquid Chromatography, Mass Spectrometry