Learn More
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiBeschreibung
0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v), C2H3N, CAS Number-75-05-8, 64-18-6, acide formique, aminic acid, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylic acid, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, myrmicyl, 1L
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
- FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
Spezifikation
Spezifikation
| Grado | LC-MS |
| Nome elemento | 0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v) |
| Quantità | 500mL |
| Forma | Liquid |
| Reagent Type | Solvent Blends |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Adeguatezza gradiente LCMS | Pass Test |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?