Learn More
Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585635 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10585635 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10270455 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10230125 1 L Wide Neck Amber Bottle 1L
11980379 4 L Bottiglia in vetro 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10585635 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore LS121212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.00€
    546.00€ / 2.5L
    Risparmia 27.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8 , 76-05-1
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL 4169
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Punto di fusione -50°C
Nota nome Solvent Blends
Absorbance ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 0.7810g/cm³
Quantità 2.5 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione ≤1ppm
Intervallo percentuale saggio ≥97.5 %
Formula lineare CH3CN
Acqua ≤0.01%
Indice di Merck 15, 9847
Punti di ebollizione 82°C
Peso formulazione 41.04
Percent Purity 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grado OPTIMA™ LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid