Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile
Codice prodotto. 15905660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 L
Dimensione della confezione:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15905660 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15905660 Fornitore Riedel-de Haën N. del fornitore 33019200LRC
Acetonitrile, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
pH Not applicable
Punto di fusione -46°C
CAS 75-05-8
Colore Colorless
CAS max % 100.00%
Densità 0.7857 g/cm3 (20°C)
Quantità 200 L
Punto d'infiammabilità 6°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero MDL MFCD00001878
Viscosità No data available
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Concentrazione ≥99.50%
Sinonimo ACN, Methyl cyanide
Punti di ebollizione 82°C (1.013 hPa)
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Percent Purity ≥99.50%
Grado ACS