Learn More
Acetonitrile, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16861240
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Quantità unitSize
16861240 Bottiglia in vetro 4 x 2.5 L 10L
16851240 Bottiglia in vetro 2.5 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16861240 Fornitore Honeywell Burdick & Jackson N. del fornitore BB0174X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For biosynthesis and applications that require low water content. Meets UV specifications, > 99.9% purity.
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Sinonimo Methyl Cyanide, Cyanomethane
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance 0.05 AU (200 nm)
Colore Colorless
CAS 75-05-8
Densità 0.7857 g/cm3 (20°C)
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 3% to 16% (V)
Punto d'infiammabilità 6°C
CAS max % 100
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti BioSyn
Indice di rifrazione 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Pressione del vapore 97.3 hPa (20°C)
Numero UN UN1648
Punti di ebollizione 82°C (1.013 hPa)
Informazioni di solubilità Completely Soluble (in water)
Percent Purity ≥99.9%
Grado Low Water