Learn More
Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic Acid, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Codice prodotto. 15431423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431423 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15431423 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore LS122500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    136.00€ / 500mL
    Risparmia 25.00€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
  • Reduced concentration of acetonitrile improves chromatographic performance, especially of early eluting, hydrophilic peptides.
  • Pre-mixed for ease-of-use.
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination.
  • Ultra filtered to ensure low levels of particulate contamination.
  • Recommended solvent for use with Thermo Scientific EASY-nLC 1200 and Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitile with formic acid
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 64-18-6
Quantità 500 mL
Odore Aromatic
Forma fisica Liquido
Gravità specifica 0.7810
Formula molecolare C2H3N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 80% Acetonitrile, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid