Learn More
Acetonitrile, 99.9%, for HPLC, far UV, conform Eur.Ph.
Codice prodotto. 10522071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522071 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10041831 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522071 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 268260025
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-05-8, C2H3N, 41.053 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46.0°C
Absorbance 1 cm cell vs HPLC-grade water, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm, 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.035 max. at 210nm, 0.05 max. at 205nm, 0.1 max. at 200nm
CAS min. % 99.85
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 0.7810g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 2°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Residuo dopo l'evaporazione 0.0002% max.
Gravità specifica 0.781
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max.
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Indice di Merck 15, 69
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Peso formulazione 41.05
Percent Purity 99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.