Learn More
Acetonitrile Anhydrous (DNA Synthesis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10428733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 mL
4 L
Imballaggio:
Amber Glass
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
450mL
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10428733 4 L Bottiglia in vetro 4L
10031693 450 mL Amber Glass 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10428733 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP11704
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Acetonitrile Anhydrous is commonly used in DNA or peptide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance 1 max. at 190nm, 0.15 max. at 195nm, 0.07 max. at 200nm, 0.05 max. at 205nm, 0.04 max. at 210nm, 0.02 max. at 220nm, 0.001 max. at 254nm
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 0.781g/cm³
Quantità 4 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3405 to 1.3425 (at 25°C)
Residuo dopo l'evaporazione 1.0ppm max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Acido titolabile 0.008mEq/g max.
Base titolabile 0.0006mEq/g max.
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36 cP at 20°C
Numero UN 1648
Acqua 10ppm max.
Punti di ebollizione 81°C
Peso formulazione 41.05
Percent Purity ≥99.9%
Grado DNA Synthesis
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.