Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10341711 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10341711 1 L 1L
10229630 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10341711 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8004.1000
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Aspetto Passes test
Densità 0.78g/cm3
Quantità 1 L
Limite di esplosione 4.4 - 16 Vol %
Punto d'infiammabilità 5°C
Punto di combustione 525°C
Odore Aromatic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.005%
Acido titolabile ≤8 μeq/g
Base titolabile ≤0.6 μeq/g
Viscosità 0.39 mPas at 20°C
Acqua ≤0.3%
Punti di ebollizione 81°C
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.