Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED™ ULTRA LC/MS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578664 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Flint
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15578664 1 L Narrow Mouth Flint 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15578664 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 985302
For cutting-edge LC/MS applications
    For use in LC/MS UHPLC
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
CAS 75-05-8
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 2.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Flint
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.8ppm
Gravità specifica 1L = 0.79kg
Formula molecolare C2H3N
Acqua ≤100ppb
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Peso formulazione 41.05
Percent Purity ≥99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ ULTRA LC/MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1LT ACETONITRILE ULTRA LCMS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile