Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Click to view available options
Quantità:
7 L
Dimensione della confezione:
7L
Descrizione
- For gas chromatography (GC).
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| pH | Not applicable |
| Punto di fusione | -46°C |
| CAS | 75-05-8 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 100.00% |
| Densità | 0.7857 g/cm3 (20°C) |
| Punti di ebollizione | 82°C (1.013 hPa) |
| Quantità | 7 L |
| Punto d'infiammabilità | 6°C |
| Vedi altri risultati |