Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15975660
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
Dimensione della confezione:
18L
45L
7L
Codice prodotto. 15975660
Marca: Riedel-de Haën 3485145L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%.
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV profile by HPLC.
  • Low impurity gradient LC baseline.
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ACN, Methyl cyanide
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
pH Not applicable
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
CAS max % 100.00%
Densità 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 82°C (1.013 hPa)
Quantità 45 L
Punto d'infiammabilità 6°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 97 hPa (20°C)
Numero UN UN1648
Viscosità No data available
Beilstein 741857
Concentrazione 100.00%
Percent Purity ≥99.90%
Grado HPLC Gradient
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.