Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9%, for LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15624750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15624750 4 x 4 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15624750 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 349674X4L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
CAS 75-05-8
Colore Colorless
Densità 0.786g/mL at 25°C
Quantità 4 x 4 L
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8 mmHg (20°C)
Numero MDL MFCD00001878
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ per LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.