Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9%, for LC-MS, Solstice
Codice prodotto. 15614750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
250mL
4L
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614750 4 x 2.5 L pezzi 4
15604750 250 mL 250mL
15674740 1 L 1L
15684740 2.5 L 2.50L
15698380 4 L 4L
15634750 6 x 1 L pezzi 6
15694740 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15614750 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 349674X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00€
    193.78€ / pezzi 4
    Risparmia 1371.22€
    87% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Colore Incolore
Densità 0.786g/mL at 25°C
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8 mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ per LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile