Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, 99.8 atom% D, AcroSeal™
Codice prodotto. 10565524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10565524
Marca: Thermo Scientific Acros 217421000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome For NMR, 99.8 atom% D
Densità 0.8440g/mL
Deuterio (D) 99.8% min. (NMR)
Punto d'infiammabilità 2°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Viscosità 0.39 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% Max. (Coulometric)
Quantità 100 mL
CAS 2206-26-0
Punto di fusione -46.0°C
Punti di ebollizione 79.0°C to 81.0°C
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CD3CN
Numero MDL MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Sinonimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC Name 2,2,2-trideuterioacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Peso formulazione 44.07
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile-d3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile