Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 16285880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16285880 10 mL 10mL
16295880 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16285880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464160100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.15€
    71.00€ / 10mL
    Risparmia 2.15€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-26-0
Molecular Weight (g/mol) 44.07
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile-d3
Densità 0.8440 g/mL
Punto d'infiammabilità 2°C
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Gravità specifica 0.844
Viscosità 0.39 mPa.s (20°C)
Quantità 10 mL
Punto di fusione -46.0°C
Punti di ebollizione 79.0°C to 81.0°C
Formula molecolare C2D3N
Formula lineare CD3CN
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 44.07
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile-d3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile