Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, 99.8 atom % D
Product Code. 16295880 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
Unit Size:
10mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16295880 25 mL 25mL
16285880 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16295880 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 464160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    169.00€ / 25mL
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2206-26-0
Molecular Weight (g/mol) 44.07
Numero MDL MFCD00001881
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
IUPAC Name (²H₃)acetonitrile
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Specifications
Materiale o nome chimico Acetonitrile-d3
Densità 0.8440 g/mL
Punto d'infiammabilità 2°C
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Gravità specifica 0.844
Viscosità 0.39 mPa.s (20°C)
Quantità 25 mL
Punto di fusione -46.0°C
Punti di ebollizione 79.0°C to 81.0°C
Formula molecolare C2H3N
Formula lineare CD3CN
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 44.07
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile-d3
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile