Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, 99 atom % D
Codice prodotto. 10793351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
25mL
50mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10793351 50 mL Glass Bottle 50mL
10468730 10 mL Glass Bottle 10mL
10793161 25 mL Glass Bottle 25mL
10297443 250 mL Glass Bottle 250mL
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10793351
Marca: Thermo Scientific Acros 166230500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Acetonitrile-d3, C2H3N, CAS Number-2206-26-0, 2h3 acetonitrile, acetonitrile-2,2,2-d3, acetonitrile-d3, acetonitrile-d3, >-99.8 atom % d, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g, cd3cn, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, 10mL, 02, IV, 428, 79.0 deg.C to 81.0 deg.C | CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-26-0
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 44.07
Numero MDL MFCD00001881
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
PubChem CID 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99 atom%D
Densità 0.8440g/mL
Deuterio (D) 98.5% min.
Punto d'infiammabilità 2°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3430 to 1.3450
Viscosità 0.39 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 50 mL
Punto di fusione -46.0°C
Punti di ebollizione 79.0°C to 81.0°C
Formula lineare CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Sinonimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
IUPAC Name 2,2,2-trideuterioacetonitrile
Peso formulazione 44.07
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile-d3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.