Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, contains 1 v/v% TMS, 99 atom % D
Codice prodotto. 10743601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10743601 50 mL Glass Bottle 50mL
10607182 10 mL Glass Bottle 10mL
10358350 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10743601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214530500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-26-0 , 75-76-3
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 44.07
Numero MDL MFCD00001881
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Sinonimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
IUPAC Name 2,2,2-trideuterioacetonitrile
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99 atom % D
Deuterio (D) 98.5% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 50 mL
Formula lineare CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Peso formulazione 44.07
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile-d3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile