Learn More
Acetonitrile-d3, for NMR, packaged in 1.00 ml ampoules, 99.95 atom % D
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile-d3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 99.95 atom % D |
| Densità | 0.8440g/mL |
| Deuterio (D) | 99.90% min. |
| Punto d'infiammabilità | 2°C |
| Indice di rifrazione | 1.3430 to 1.3450 |
| Viscosità | 0.39 mPa.s (20°C) |
| Acqua | 0.02% max. (Coulometric) |
| Vedi altri risultati |