Learn More
Acetonitrile E CHROMASOLV™, for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC), Solstice
Descrizione
- Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| Punto di fusione | -48°C |
| Nota nome | for HPLC, for UV |
| Densità | 0.786g/mL at 25°C(lit.) |
| Quantità | 4 x 2.5 L |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.344 |
| Formula lineare | CH3CN |
| Pressione del vapore | 72.8mmHg (20°C) |
| Beilstein | 741857 |
| Sinonimo | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile