missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitrile (HPLC), 99.9+%, MP Biomedicals, Inc.

Catalog Number 11485366
Click to view available options
Quantità:
4 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
75-05-8
C2H3N
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrile
CC#N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
75-05-8
C2H3N
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrile
CC#N
Colore Colorless
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 41.05
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile, HPLC/Spectro Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'