Learn More
Acetonitrile, HPLC Grade (Far UV), 99.8+%
Suitable For Far UV Analysis | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
102.00€
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
11310128
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042880.K2
102.00€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Descrizione
It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.