Learn More
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
104.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
28.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21944" per avere il tuo prezzo promozionale.
28.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C2H3N, CAS Number-75-05-8, acetonitrile, cyanomethane, cyanure de methyl, ethanenitrile, ethyl nitrile, mecn, methanecarbonitrile, methane, cyano, methyl cyanide, methylkyanid, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:38472, Colorless, 41.05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrile, -46 deg.C, 1878, 41.053
Specifica
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
Viscosità | 0.36cp at 20°C |