Learn More
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10630131 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10630131 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10794741 1 L Amber Glass Bottle 1L
10660131 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10500911 5 L Aluminum Can 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10630131 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0627/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H3N, CAS Number-75-05-8, acetonitrile, cyanomethane, cyanure de methyl, ethanenitrile, ethyl nitrile, mecn, methanecarbonitrile, methane, cyano, methyl cyanide, methylkyanid, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:38472, Colorless, 41.05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrile, -46 deg.C, 1878, 41.053
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile