Learn More
Acetonitrile, 99.9%, for HPLC gradient grade, ACS reagent, meets the requirem. of Reag. Ph.Eur.
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| Punto di fusione | -46.0°C |
| Densità | 0.7810g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 2°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.3430 to 1.3450 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
| Gravità specifica | 0.781 |
| Formula lineare | CH3CN |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.