Learn More
Acetonitrile, LC-MS Grade, 99.8%
Solvent for LC-MS analysis | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
287.00€ - 1470.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
15492857
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.K2
287.00€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
15412867
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.M1
905.00€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
15402867
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.K7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15422867
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.M6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Solvent for LC-MS analysisAcetonitrile is used as a mobile phase in high performance liquid chromatography and liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile